Invar®, iron nickel ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44600.22EA 66.8 EUR InStock
44600.22 44600.36
Invar®, iron nickel ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Invar®, iron nickel
Formule: Fe:Ni₆₅:₃₅%
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01741928
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité