Buffer HF-Improved
Fournisseur: Thermo Scientific
44627.AK 44627.K2
44627.AKEA 36.7 EUR InStock
44627.AK 44627.K2
Buffer HF-Improved
Buffers Tampons pH
Buffer used for pretreatment of planar silicon devices when plating with nickel plating solution products 44069 and 44070.
Density: 1.12
Appearance: Colorless
Odor: Acrid
Boiling Point: 103…105°
UN No.: 2817
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité