Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 139,000
Fournisseur: Thermo Scientific
44644.18 44644.30 44644.A1
44644.18EA 33.6 EUR InStock
44644.18 44644.30 44644.A1
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 139,000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6 Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3 Flash Point: 321°(610°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 0.977 Refractive Index: 1.4035 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 205° MDL No.: MFCD00148360
Formule: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: >205 °C
Point de fusion: < –40 °C
Densité: 0.977
Point d'éclair: 321 °C (610 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148360
Numéro CAS: 9016-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité