Palladium nickel, toile métallique 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44698.FL 44698.GT
44698.FLEA 563 EUR InStock
44698.FL 44698.GT
Palladium nickel, toile métallique 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062in)
Palladium nickel
Molecular Formula: Pd:Ni; 95:5 wt% Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD05863544
Applications: Filtration
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité