Poly(styrene-divinylbenzene), "cross-linked" 2% DVB 200-400 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
44708.22EA 182 EUR InStock
44708.22 44708.14 44708.36
Poly(styrene-divinylbenzene), "cross-linked" 2% DVB 200-400 mesh
Poly(styrene-divinylbenzene)
Applications: Preparation of Merrifield type resins
Formule: [-CH₂CH(C₆H₅)-]x[-CH₂CH[C₆H₄(CHCH₂)]-]y
MW: 234,342 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146442
Numéro CAS: 9003-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité