Silicium (II) oxyde, aire grande surface support de catalyseur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44740.36EA 140 EUR InStock
44740.36 44740.A3 44740.22
Silicium (II) oxyde, aire grande surface support de catalyseur
Silicium (II) oxyde
Applications: Typical properties: S.A.250m2/g
Formule: SiO
MW: 44,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 10097-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité