Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 63,000
Fournisseur: Thermo Scientific
44764.AD 44764.AK 44764.K2 44764.K7
44764.ADEA 23.6 EUR InStock
44764.AD 44764.AK 44764.K2 44764.K7
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 63,000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6 Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3 Physical Form: Liquid Density: 0.974 Refractive Index: 1.4035 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00148360
Formule: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃
Densité: 0.974
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148360
Numéro CAS: 9016-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité