D-Biotin-N-succinimidyl ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
44771.01 44771.03 44771.MF
44771.01EA 292 EUR InStock
44771.01 44771.03 44771.MF
D-Biotin-N-succinimidyl ester ≥98%
D-Biotin-N-succinimidyl ester
Purity: 98% CAS No.: 35013-72-0 Molecular Formula: C14H19N3O5S Formula Weight: 341.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 212-215° Beilstein Reference: 4720781 MDL No.: MFCD00078531
Applications: In coupling reactions to amino acids, peptides and proteins through primary amines
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₅S
MW: 341,38 g/mol
Point de fusion: 212…215 °C
Numéro MDL: MFCD00078531
Numéro CAS: 35013-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité