Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl) régiorégulier faible teneur en métaux

Fournisseur: Thermo Scientific

44777.01EA 240 EUR InStock
44777.01 44777.03
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl) régiorégulier faible teneur en métaux
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
Applications: Conducting polymers


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00241412
Numéro CAS: 104934-51-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité