Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl) régioaléatoire faible teneur en métaux
Fournisseur: Thermo Scientific
44778.01 44778.03
44778.01EA 213 EUR InStock
44778.01 44778.03
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl) régioaléatoire faible teneur en métaux
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-51-2 Physical Form: Powder Solubility: Soluble in THF, CHCl3 MDL No.: MFCD00241412
Applications: Conducting polymers
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00241412
Numéro CAS: 104934-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité