(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate ≥96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
44793.06EA 94.2 EUR InStock
44793.06 44793.14
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate ≥96% stabilisé
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Formule: C₁₀H₅F₁₁O₂
Numéro MDL: MFCD00080614
Numéro CAS: 40677-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité