12-Hydroxystearic acid ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 12-Hydroxyoctadecanoic Acid
44810.03 44810.06 44810.14
44810.03EA 38.1 EUR InStock
44810.03 44810.06 44810.14
12-Hydroxystearic acid ≥95%
12-Hydroxystearic acid
Purity: 95% CAS No.: 106-14-9 Molecular Formula: C18H36O3 Formula Weight: 300.48 Physical Form: Crystalline Appearance: White Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 1726730 MDL No.: MFCD00004592
Formule: C₁₈H₃₆O₃
MW: 300,48 g/mol
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004592
Numéro CAS: 106-14-9
EINECS: 203-366-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité