Instrument Calibration(ICAL) Standard, Solution A, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
44855.APEA 459 EUR InStock
44855.AP 44855.AE
Instrument Calibration(ICAL) Standard, Solution A, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD08064526
Concentration:
Ag 200 µg/ml ±2%
Ba 1,000 µg/ml ±2%
Be 400 µg/ml ±2%
Cd 500 µg/ml ±2%
Co 1,000 µg/ml ±2%
Cu 1,000 µg/ml ±2%
Fe 1,000 µg/ml ±2%
Mn 1,000 µg/ml ±2%
Ni 1,000 µg/ml ±2%
Pb 1,000 µg/ml ±2%
Tl 1,000 µg/ml ±2%
Zn 1,000 µg/ml ±2%
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité