Rhodium 5% sur charbon actif, pâte C101023-5
Fournisseur: Thermo Scientific
44863.04 44863.09
44863.04EA 286 EUR InStock
44863.04 44863.09
Rhodium 5% sur charbon actif, pâte C101023-5
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Paste Appearance: Black MDL No.: MFCD03458392
Formule: Rh
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité