Zinc oxyde 50% dans l'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA), dispersion colloïdale avec dispersant, NanoArc® ZN-0625
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44924.36EA 79 EUR InStock
44924.36 44924.22
Zinc oxyde 50% dans l'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA), dispersion colloïdale avec dispersant, NanoArc® ZN-0625
Zinc oxyde
Applications: Zinc oxide dispersion in Dowanol® PMA suitable for incorporation in a wide variety of coatings formulations
Formule: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité