Silver conductive ink
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44958.06EA 91.9 EUR InStock
44958.06 44958.14
Silver conductive ink
Silver conductive ink
Applications: This is a conducting screen printable thick film ink for membrane switch production.
Densité: 2,3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01868501
EINECS: 231-131-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité