Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II) (14,8% Pd)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44977.06EA 443 EUR InStock
44977.06 44977.03
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II) (14,8% Pd)
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II)
Formule: C₃₆H₂₈Cl₂OP₂Pd
MW: 715,887 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953446
Numéro CAS: 205319-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité