Polyéthylèneimine, M.W. M.W. 50,000 - 100,000 30% (p/p) en solution aqueuse, ramifié
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45024.22EA 214 EUR InStock
45024.22 45024.36 45024.14
Polyéthylèneimine, M.W. M.W. 50,000 - 100,000 30% (p/p) en solution aqueuse, ramifié
Polyethyleneimine
Polyethyleneimine acts as a protein precipitant used to purify proteins. It is used as a chelating agent and as a scavenger for aldehydes and oxides. It is also used in detergents, paper industry, dyes, printing inks and in water treatment.
Formule: (CH2CH2NH)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084427
Numéro CAS: 9002-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité