Polydiméthylsiloxane émulsion
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dimethylpolysiloxane, PDMS, Silicone oil, Dimethicone
45088.A4 45088.36 45088.22
45088.A4EA 224 EUR InStock
45088.A4 45088.36 45088.22
Polydiméthylsiloxane émulsion
Polydimethylsiloxane
Formule: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084411
Numéro CAS: 63148-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité