Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PTFE, tiges, Ø 25.4 mm (1.0 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

45214.BVEA 81.8 EUR InStock
45214.BV
PTFE, tiges, Ø 25.4 mm (1.0 in)
PTFE


Formule: (CF₂CF₂)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084455
Numéro CAS: 9002-84-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité