Chromium 50, 50 Cr, plasma standard solution, 50 Cr 10 µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45275.ADEA 273 EUR InStock
45275.AD
Chromium 50, 50 Cr, plasma standard solution, 50 Cr 10 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00190543
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité