Copper 65, 65Cu, plasma standard solution, 65Cu 10µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45276.ADEA 150 EUR InStock
45276.AD
Copper 65, 65Cu, plasma standard solution, 65Cu 10µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de cuivre
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO3
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00144006
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité