Nickel 61, 61Ni, plasma standard solution, 61Ni 10µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45282.ADEA 353 EUR InStock
45282.AD
Nickel 61, 61Ni, plasma standard solution, 61Ni 10µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de nickel
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO3
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00144901
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité