Palladium nitrate and magnesium nitrate, matrix modifier solution, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45291.AKEA 196 EUR InStock
45291.AK
Palladium nitrate and magnesium nitrate, matrix modifier solution, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Pre-mixed matrix modifier are designed for use with graphite furnace atomic absorption (GFAA).
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD09910543
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité