Lead in isooctane standards, complete set for method ASTM D5059 Part C
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45337.KSEA 920 EUR InStock
45337.KS
Lead in isooctane standards, complete set for method ASTM D5059 Part C
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Molecular Formula: Matrix: Isooctane
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: UN1262
MDL No.: MFCD00134050
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité