Viscosity standard, Specpure®, Nominal Values at 40 and 100 °C
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
47100.APEA 138 EUR InStock
47100.AP 47036.AP 47158.AP 47155.AP 45340.AP
Viscosity standard, Specpure®, Nominal Values at 40 and 100 °C
Étalons Étalons de viscosité
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084411
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité