Silver behenate
Fournisseur: Thermo Scientific
45494.06EA 101 EUR InStock
45494.06 45494.14
Silver behenate
Silver behenate
Formule: C₂₂H₄₄O₂
MW: 447,45 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059001
Numéro CAS: 2489-05-6
EINECS: 219-641-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité