2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactose
45531.03 45531.06
45531.03EA 130 EUR InStock
45531.03 45531.06
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose ≥98%
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
Purity: 98% CAS No.: 53081-25-7 Molecular Formula: C34H36O6 Formula Weight: 540.65 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00132927
Formule: C₃₄H₃₆O₆
MW: 540,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132927
Numéro CAS: 53081-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité