Barium dodecairon nonadecaoxide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45552.22EA 346 EUR InStock
45552.22 45552.06 45552.14
Barium dodecairon nonadecaoxide
Barium dodecairon nonadecaoxide
Formule: BaFe₁₂O₁₉
MW: 1111,48 g/mol
Point de fusion: >1315 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075637
Numéro CAS: 12047-11-9
EINECS: 234-974-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité