Soldering flux, liquide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
45581.AE 45581.AP
45581.AEEA 26.9 EUR InStock
45581.AE 45581.AP
Soldering flux, liquide
Soldering flux
All purpose flux for general soldering.
Densité: 1.26
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01868519
ONU: 1840
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité