Povidone iodine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
45782.A1 45782.18 45782.30
45782.A1EA 681 EUR InStock
45782.A1 45782.18 45782.30
Povidone iodine
Povidone iodine
CAS No.: 25655-41-8 Molecular Formula: (C6H9NO)n.xI Physical Form: Powder Appearance: Yellow-brown Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00084483
Formule: C₆H₉I₂NO
MW: 364,953 g/mol
Point de fusion: 300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084483
Numéro CAS: 25655-41-8
Merck Index: 14,7698
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité