Éthanol dénaturé ≥91.6% (v/v) (dénaturé avec 3,7 % de MeOH, 1,9 % de MIBK, 1 % chacun d'heptane, d'acétate d'éthyle et de toluène)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
45844.K2EA 46.8 EUR InStock
45844.K2
Éthanol dénaturé ≥91.6% (v/v) (dénaturé avec 3,7 % de MeOH, 1,9 % de MIBK, 1 % chacun d'heptane, d'acétate d'éthyle et de toluène)
Ethanol denatured
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0,789
Point d'éclair: 8 °C (46 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité