Zeolite Y, ammonium
Fournisseur: Thermo Scientific
45867.14 45867.22 45867.36
45867.14EA 46.2 EUR InStock
45867.14 45867.22 45867.36
Zeolite Y, ammonium
Zeolite Y, ammonium
CAS No.: 1318-02-1 Molecular Formula: SiO2:Al2O3 Physical Form: Powder, S.A. 750 m2/g, 5.2:1 mole ratio Appearance: White MDL No.: MFCD00132601
Applications: Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products
Formule: SiO₂:Al₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132601
Numéro CAS: 1318-02-1
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité