Zeolite Y, hydrogen
Fournisseur: Thermo Scientific
45871.14 45871.22 45871.36
45871.14EA 45 EUR InStock
45871.14 45871.22 45871.36
Zeolite Y, hydrogen
Zeolite Y, hydrogen
CAS No.: 1318-02-1 Molecular Formula: SiO2:Al2O3 Physical Form: Powder, S.A. 720 m2/g, 60:1 mole ratio Appearance: White MDL No.: MFCD00132601
Applications: Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products
Formule: SiO₂:Al₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132601
Numéro CAS: 1318-02-1
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité