Zeolite β, ammonium
Fournisseur: Thermo Scientific
45874.14 45874.22 45874.36
45874.14EA 45.3 EUR InStock
45874.14 45874.22 45874.36
Zeolite β, ammonium
Zeolite beta, ammonium
CAS No.: 1318-02-1 Molecular Formula: SiO2:Al2O3 Physical Form: Powder, S.A. 710 m2/g, 38:1 mole ratio Appearance: White MDL No.: MFCD00132601
Applications: Zeolite beta is used in isomerization of waxes, and Friedel Crafts reactions (alkylation and acylation)
Formule: SiO₂:Al₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132601
Numéro CAS: 1318-02-1
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité