Zeolite β, hydrogen
Fournisseur: Thermo Scientific
45875.14EA 44.1 EUR InStock
45875.14 45875.36 45875.22
Zeolite β, hydrogen
Zeolite beta, hydrogen
Applications: Zeolite beta is used in isomerization of waxes, and Friedel Crafts reactions (alkylation and acylation)
Formule: SiO₂:Al₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132601
Numéro CAS: 1318-02-1
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité