Zeolite ZSM-5, ammonium
Fournisseur: Thermo Scientific
45881.14EA 43.4 EUR InStock
45881.14 45881.36 45881.22
Zeolite ZSM-5, ammonium
Zeolite ZSM-5, ammonium
Applications: Zeolite ZSM-5 is used in hydrocarbon isomerization, the alkylation of hydrocarbons, and as a catalyst support
Formule: SiO₂:Al₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132601
Numéro CAS: 1318-02-1
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité