Zeolite ZSM-5, ammonium
Fournisseur: Thermo Scientific
45882.14 45882.22 45882.36
45882.14EA 51 EUR InStock
45882.14 45882.22 45882.36
Zeolite ZSM-5, ammonium
Zeolite ZSM-5, ammonium
CAS No.: 1318-02-1 Molecular Formula: SiO2:Al2O3 Physical Form: Powder, S.A. 425 m2/g, 80:1 mole ratio Appearance: White MDL No.: MFCD00132601
Applications: Zeolite ZSM-5 is used in hydrocarbon isomerization, the alkylation of hydrocarbons, and as a catalyst support
Formule: SiO₂:Al₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132601
Numéro CAS: 1318-02-1
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité