Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) régioaléatoire
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45906.MC 45906.ME
45906.MCEA 126 EUR InStock
45906.MC 45906.ME
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) régioaléatoire
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1 Physical Form: Powder/chunks Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Brown MDL No.: MFCD00217686
Formule: C₁₂H₂₀S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217686
Numéro CAS: 104934-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité