Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate (≥58% Pt)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
46319.03 46319.06
46319.03EA 268 EUR InStock
46319.03 46319.06
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate (≥58% Pt)
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate
CAS No.: 312695-70-8 Molecular Formula: H14N4O2Pt.xH2O Formula Weight: 297.23(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00151253
Formule: H₁₄N₄O₂Pt·xH₂O
MW: 297,23 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151253
Numéro CAS: 312695-70-8
EINECS: 253-823-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité