Polyester acrylate/methacrylate PEAM-1769
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
46351.14 46351.22
46351.14EA 116 EUR InStock
46351.14 46351.22
Polyester acrylate/methacrylate PEAM-1769
Polyester acrylate/methacrylate
CAS No.: 921214-61-1 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Amber
Applications: Recommended for use as a base resin or an additive to reduce stress
MW: 645 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 921213-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité