Polyethylene glycol methyl ether acrylate, M.W. 5,000
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: mPEG-acrylate, Polyethylene glycol monomethyl ether acrylate
46388.03 46388.06
46388.03EA 115 EUR InStock
46388.03 46388.06
Polyethylene glycol methyl ether acrylate, M.W. 5,000
Polyethylene glycol methyl ether acrylate
CAS No.: 32171-39-4 Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOCOC=CH2 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Granular solid Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00803685
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00803685
Numéro CAS: 32171-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité