Palladium 1% sur carbone, en grenailles, réduit
Fournisseur: Thermo Scientific
46462.36EA 1940 EUR InStock
46462.36 46462.22 46462.14
Palladium 1% sur carbone, en grenailles, réduit
Palladium
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité