Polyethylene glycol methyl ether methacrylate, M.W. 13,000
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
46513.03EA 93.8 EUR InStock
46513.03 46513.06 46513.MD
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate, M.W. 13,000
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOCOC(=CH₂)CH₃
Numéro MDL: MFCD00241432
Numéro CAS: 26915-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité