Silicium ≥99.999% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
46654.09 46654.18
46654.09EA 107 EUR InStock
46654.09 46654.18
Silicium ≥99.999% (base métaux), en poudre -325 mesh
Silicium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless UN No.: UN1346 MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
MW: 28,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
ONU: 1346
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité