Bisphenol F acetate propionate curatif époxy EC-298
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
46724.14 46724.22
46724.14EA 61.4 EUR InStock
46724.14 46724.22
Bisphenol F acetate propionate curatif époxy EC-298
Bisphenol F acetate propionate
Molecular Formula: C18H18O4 Formula Weight: 298.34 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 150°(302°F) Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow MDL No.: MFCD22380705
Applications: Well suited for use in epoxy/(meth)acrylate hybrid thermoset compositions.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité