Polyethylene glycol dimethacrylate, M.W. 3,400
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: PEGDMA, Polyethylene Glycol Dimethacrylate average Mn 550, PEG dimethacrylate, Polyethylene Glycol Dimethacrylate
46728.MD 46728.03 46728.06
46728.MDEA 52.4 EUR InStock
46728.MD 46728.03 46728.06
Polyethylene glycol dimethacrylate, M.W. 3,400
Polyethylene glycol dimethacrylate
CAS No.: 25852-47-5 Molecular Formula: CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Granular solid Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00081877
Formule: (C₂H₄O)nC₈H₁₀O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014932
Numéro CAS: 25852-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité