Palladium 10% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre Type A402023-10
Fournisseur: Thermo Scientific
46789.04 46789.09 46789.18
46789.04EA 74.3 EUR InStock
46789.04 46789.09 46789.18
Palladium 10% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre Type A402023-10
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Sold on a dry weight basis Appearance: Black MDL No.: MFCD03457879
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457879
Numéro CAS: 7440-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité