Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA), M.W. 8,000
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: PEG hydrogel, Polyethylene glycol diacrylate, Poly(ethylene glycol) diacrylate, PEG diacrylate, PEGDA, PEG bisacrylate
46801.MD 46801.03 46801.06
46801.MDEA 50.4 EUR InStock
46801.MD 46801.03 46801.06
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA), M.W. 8,000
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
CAS No.: 26570-48-9 Molecular Formula: CH2=COC(OCH2CH2)nOCOC=CH2 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Granular solid Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00081876
Formule: CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂
Numéro MDL: MFCD00081876
Numéro CAS: 26570-48-9
EINECS: 607-960-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité