Polyethylene glycol methyl ether methacrylate, M.W. 5,000
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Polyethylene glycol monomethyl ether Methacrylate, mPEG Methacrylate, Methoxy PEG Methacrylate
46838.03 46838.06
46838.03EA 122 EUR InStock
46838.03 46838.06
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate, M.W. 5,000
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate
CAS No.: 26915-72-0 Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Granular solid Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00241432
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOCOC(=CH₂)CH₃
Numéro MDL: MFCD00241432
Numéro CAS: 26915-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité